(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10662-50G OR10662-1KG OR10662-250G
APOSOR10662-50GEA 21.9 EUR
APOSOR10662-50G APOSOR10662-1KG APOSOR10662-250G
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₁H₂₀ClO₂P
Schmelzpunkt: 155 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050199
CAS-Nummer: 2181-97-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR