(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 68.3 EUR
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄BrO₂P
Schmelzpunkt: 204…209 °C
Flammpunkt: 195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011906
CAS-Nummer: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5