N-Boc-4-bromanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10620-25G
OR10620-5G
OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA
87
EUR
APOSOR10620-25G
APOSOR10620-5G
APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromanilin
N-Boc-4-bromanilin
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₂ Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01006612 CAS-Nummer: 131818-17-2 |