4-Bromanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR10617-100G
OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA
78.3
EUR
APOSOR10617-100G
APOSOR10617-25G
4-Bromanilin 98%
4-Bromanilin
Formel:
C₆H₆BrN Siedepunkt: 222…224 °C Schmelzpunkt: 56…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007822 CAS-Nummer: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |