4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10582-1G
OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA
79.9
EUR
APOSOR10582-1G
APOSOR10582-100MG
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₃ Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03411951 CAS-Nummer: 389621-83-4 |