E-Phenylethenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10578-5G
OR10578-25G
APOSOR10578-5GEA
129
EUR
APOSOR10578-5G
APOSOR10578-25G
E-Phenylethenylboronic acid 95%
E-Phenylethenylboronic acid
Formel:
C₈H₉BO₂ Schmelzpunkt: 146…156 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00963621 CAS-Nummer: 6783-05-7 |