3-(Methylthio)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10567-25G
OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA
87
EUR
APOSOR10567-25G
APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronsäure 97%
3-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01319105 CAS-Nummer: 128312-11-8 |