3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR10565-1G OR10565-5G
APOSOR10565-1GEA 23.2 EUR
APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₄S
Schmelzpunkt: 102…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092935
CAS-Nummer: 373384-18-0