1-Methylimidazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10543-1G
OR10543-25G
OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA
0
EUR
APOSOR10543-1G
APOSOR10543-25G
APOSOR10543-5G
1-Methylimidazol-5-carbonsäure
1-Methylimidazol-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 247…250 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00955677 CAS-Nummer: 41806-40-0 |