2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Schmelzpunkt: 90…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179452
CAS-Nummer: 374538-03-1