4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 157 EUR
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: 251…256 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR