3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G
OR10500-25G
OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA
197
EUR
APOSOR10500-100G
APOSOR10500-25G
APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Schmelzpunkt: 93…99 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01317846 CAS-Nummer: 87199-15-3 |