Cloxiquine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline

OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
Cloxiquine 98%
Cloxiquine
Formel: C₉H₆ClNO
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR