2,6-Dimethylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10461-1G
OR10461-25G
OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10461-1G
APOSOR10461-25G
APOSOR10461-5G
2,6-Dimethylphenylboronsäure 97%
2,6-Dimethylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Schmelzpunkt: 120…121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01009693 CAS-Nummer: 100379-00-8 |