2,4-Dichlorphenylboronsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid

OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 43.5 EUR
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
2,4-Dichlorphenylboronsäure 98%
2,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: 246…249 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013930
CAS-Nummer: 68716-47-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR