3,5-Dichlorphenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 143 EUR
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorphenylboronsäure
3,5-Dichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051935
CAS-Nummer: 67492-50-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR