3,5-Dibromtoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene

OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromtoluol 97%
3,5-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 246 °C
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013528
CAS-Nummer: 1611-92-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR