2,5-Dibrom-1-methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 139 EUR
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibrom-1-methylimidazol 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01632217
CAS-Nummer: 53857-59-3