2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10416-100G OR10416-25G OR10416-5G
APOSOR10416-100GEA 37.3 EUR
APOSOR10416-100G APOSOR10416-25G APOSOR10416-5G
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007292
CAS-Nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6