5-Chlor-2-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure 97%
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411939
CAS-Nummer: 148839-33-2