2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10412-5G
OR10412-1G
OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA
0
EUR
APOSOR10412-5G
APOSOR10412-1G
APOSOR10412-25G
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
2-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ Schmelzpunkt: 202 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03411935 CAS-Nummer: 219735-99-6 |