Oxindol-5-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Oxoindoline-5-carboxylic Acid, 2-Oxindole-5-carboxylic acid
OR10403-1G
OR10403-250MG
OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA
59.6
EUR
APOSOR10403-1G
APOSOR10403-250MG
APOSOR10403-5G
Oxindol-5-carbonsäure 97%
Oxindol-5-carbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₃ Schmelzpunkt: 310…316 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03411961 CAS-Nummer: 102359-00-2 |