1,4-Butanesultam
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide
OR10390-1G
OR10390-250MG
APOSOR10390-1GEA
81.2
EUR
APOSOR10390-1G
APOSOR10390-250MG
1,4-Butanesultam
1,4-Butanesultam
Formel:
C₄H₉NO₂S Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038916 CAS-Nummer: 37441-50-2 |