6-Bromoxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
OR10384-1G
OR10384-25G
OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10384-1G
APOSOR10384-25G
APOSOR10384-5G
6-Bromoxindol 97%
6-Bromoxindol
Formel:
C₈H₆BrNO Schmelzpunkt: 217…221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179605 CAS-Nummer: 99365-40-9 |