2-(Brommethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
2-(Brommethyl)phenylboronsäure 95%
2-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318941
CAS-Nummer: 91983-14-1