6-Brom-1-hexanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane

OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Brom-1-hexanol
6-Brom-1-hexanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Siedepunkt: 105…106 °C/5mmHg
Dichte: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002983
CAS-Nummer: 4286-55-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR