3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
OR10353-10G OR10353-1G OR10353-5G
APOSOR10353-10GEA 905 EUR
APOSOR10353-10G APOSOR10353-1G APOSOR10353-5G
3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde 98%
3-Benzyl-3H-imidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179539
CAS-Nummer: 85102-99-4