4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10332-1G OR10332-250MG
APOSOR10332-1GEA 174 EUR
APOSOR10332-1G APOSOR10332-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂·HCl
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179455
CAS-Nummer: 850568-55-7