4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G
OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA
43.5
EUR
APOSOR10330-1G
APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁BClNO₂ Schmelzpunkt: 240…250 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01632199 CAS-Nummer: 75705-21-4 |