5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR103267-1G
OR103267-5G
OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA
58
EUR
APOSOR103267-1G
APOSOR103267-5G
APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00973833 CAS-Nummer: 4058-91-7 |