2-Amino-5-nitrothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrothiazol 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Formel: C₃H₃N₃O₂S
Schmelzpunkt: 195…202 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005326
CAS-Nummer: 121-66-4
EINECS: 204-490-9