4-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10317-100G
OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA
60.9
EUR
APOSOR10317-100G
APOSOR10317-500G
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060089 CAS-Nummer: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |