2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR10304-1G OR10304-25G OR10304-5G
APOSOR10304-1GEA 94.4 EUR
APOSOR10304-1G APOSOR10304-25G APOSOR10304-5G
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
2,2,2-Trichloroethyl acrylate
Formel: C₅H₅Cl₃O₂
Siedepunkt: 31.5 °C/0.5mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038361
CAS-Nummer: 44925-09-9