3-Indolylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile

OR10177-100G OR10177-25G OR10177-5G
APOSOR10177-100GEA 91.5 EUR
APOSOR10177-100G APOSOR10177-25G APOSOR10177-5G
3-Indolylacetonitril 98%
3-Indolylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Siedepunkt: 157…160 °C
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Flammpunkt: 112 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005628
CAS-Nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR