5-Chlor-2-thenoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chlor-2-thenoesäure
5-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6