2-Acetylbenzo[b]thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 125 EUR
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophen 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophen
Formel: C₁₀H₈OS
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090217
CAS-Nummer: 22720-75-8
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III