3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 39.3 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043748
CAS-Nummer: 10572-16-4