5-Chlor-2-pentanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10086-100G OR10086-25G OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10086-100G APOSOR10086-25G APOSOR10086-250G
5-Chlor-2-pentanon 97%
5-Chlor-2-pentanon
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 63…64 °C/12mmHg
Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III