3-Pyridazincarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 306 EUR
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
3-Pyridazincarbonsäure 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 190…195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646333
CAS-Nummer: 2164-61-6