Guajacol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10036-1KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 129 EUR
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-500G
Guajacol 98%
Guajacol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 26…31 °C
Dichte: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002185
CAS-Nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7