1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0954-1G
OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA
115
EUR
APOSOR0954-1G
APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Formel:
C₉H₁₉N₃O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973338 CAS-Nummer: 500587-48-4 |