2-Amino-5-nitro-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0938-5G
OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA
21.9
EUR
APOSOR0938-5G
APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picolin
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010692 CAS-Nummer: 21901-40-6 |