3,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorbenzoesäure
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 184…187 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002494
CAS-Nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4