4-Methoxy-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0934-25G
OR0934-1G
APOSOR0934-25GEA
53.8
EUR
APOSOR0934-25G
APOSOR0934-1G
4-Methoxy-3-nitroaniline
4-Methoxy-3-nitroaniline
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134138 CAS-Nummer: 577-72-0 |