(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
OR0903-100G OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA 174 EUR
APOSOR0903-100G APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₃H₉NO
Siedepunkt: 168…176 °C
Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064413
CAS-Nummer: 35320-23-1
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III