4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 62.5 EUR
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Formel: C₇H₁₆N₂O
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840691
CAS-Nummer: 5464-12-0