[4-(Dimethylamino)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0847-1G
OR0847-250MG
OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA
95.7
EUR
APOSOR0847-1G
APOSOR0847-250MG
APOSOR0847-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]methanol 97%
[4-(Dimethylamino)phenyl]methanol
Formel:
C₉H₁₃NO Siedepunkt: 125…126 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03840449 CAS-Nummer: 1703-46-4 |