2,2'-Thiodiessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
OR0788-100G OR0788-1KG OR0788-500G
APOSOR0788-100GEA 29 EUR
APOSOR0788-100G APOSOR0788-1KG APOSOR0788-500G
2,2'-Thiodiessigsäure 98%
2,2'-Thiodiessigsäure
Formel: C₄H₆O₄S
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004359
CAS-Nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II