4-Isopropylbenzolthiol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0781-100G
OR0781-25G
OR0781-500G
APOSOR0781-100GEA
58
EUR
APOSOR0781-100G
APOSOR0781-25G
APOSOR0781-500G
4-Isopropylbenzolthiol, technische Qualität
4-Isopropylthiophenol
Formel:
C₉H₁₂S Siedepunkt: 99…100 °C/14mmHg Dichte: 0.979 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 106 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00041505 CAS-Nummer: 4946-14-9 UN-Nummer: 2922 ADR: 8+6.1,II |