3-Hydroxythiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
OR0777-25G
OR0777-5G
OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA
145
EUR
APOSOR0777-25G
APOSOR0777-5G
APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophenol
3-Hydroxythiophenol
Formel:
C₆H₆OS Siedepunkt: 242…243 °C Schmelzpunkt: 16…17 °C Dichte: 1.24 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01317829 CAS-Nummer: 40248-84-8 UN-Nummer: 3334 ADR: 9,III |